Learn More
Dibromonitrometano, TRC
Código de producto. 30134226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134226 100 mg 100 miligramos
30007168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425710100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-91-4
Fórmula molecular C H Br2 N O2
Peso molecular (g/mol) 218.83
Sinónimo Dibromonitromethane (ACI), Nitrodibromomethane
Nombre IUPAC dibromo(nitro)metano
SMILES [O-][N+](=O)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromonitromethane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHBr2NO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.8374