Learn More
Dibromometano, TRC
Código de producto. 30374443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374443 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30374443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42564510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromomethane
CAS 74-95-3
Fórmula molecular C H2 Br2
Cantidad 10 g
Sinónimo Dibromomethane, Methylene bromide, Methylene dibromide, NSC 7293
Fórmula InChI InChI=1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
SMILES BrCBr
Nombre IUPAC dibromometano
Peso molecular (g/mol) 173.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.8523