Learn More
Dibromometano, TRC
Código de producto. 30379794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379794 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30379794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425645100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Dibromomethane
CAS 74-95-3
Fórmula molecular C H2 Br2
Cantidad 100 g
Sinónimo Dibromomethane, Methylene bromide, Methylene dibromide, NSC 7293
Fórmula InChI InChI=1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
SMILES BrCBr
Nombre IUPAC dibromometano
Peso molecular (g/mol) 173.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.8523
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.