Learn More
Dibromometano-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibromomethane-d2 |
| CAS | 22117-86-8 |
| Fórmula molecular | C D2 Br2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dibromodideuteromethane, Dideuteriodibromomethane, Methylene dibromide-d2, Methylene-d2 bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)Br |
| Nombre IUPAC | dibromo(dideuterio)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 175.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.8649 |