Learn More
Dibromometano-d2, CDN
Código de producto. 30312600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30312600 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312600 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND01395G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromomethane-d2
CAS 22117-86-8
Fórmula molecular C D2 Br2
Cantidad 5 g
Sinónimo Dibromodideuteromethane, Dideuteriodibromomethane, Methylene dibromide-d2, Methylene-d2 bromide
Fórmula InChI InChI=1 S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Br)Br
Nombre IUPAC dibromo(dideuterio)metano
Peso molecular (g/mol) 175.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.8649 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity