Learn More
Dibromometano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438683 2500 g 2500 g
11418683 100 g 100 g
11428683 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438683 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10456.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.835 g/mol
Dibromomethane is used as solvent in organic synthesis. It acts as an intermediate in the manufacture of specialty chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is useful as extractant and utilized for the determination of 5-nitroimidazoles (5-NDZ) in environmental waters. It is involved in the convertion of catechols to their methylenedioxy derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dibromometano se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica. Actúa como intermedio en la fabricación de productos químicos especiales, agroquímicos y farmacéuticos. Es útil como extractante y se emplea para la determinación de 5-nitrimidazoles (5-NDZ) en hídircas ambientales. Está relacionado con la conversión de catecoles a sus derivados de metilendioxi.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, acetona, éter y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, aluminio y magnesio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-95-3
Fórmula molecular CH2Br2
Peso molecular (g/mol) 173.835
Número MDL MFCD00000168
Clave InChI FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
Nombre IUPAC dibromometano
SMILES C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromomethane
Nombre de nota Stabilized with 50ppm BHT
Punto de fusión -53°C
Densidad 2.495
Punto de ebullición 96°C to 98°C
Índice de refracción 1.541
Cantidad 2500 g
Número UN 2664
Beilstein 969143
Índice Merck 14,6061
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform,acetone,ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.85
Porcentaje de pureza 99%