Learn More
Dibromometano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 litro
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10124523 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10615532 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10224570 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11984481 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10124523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112830010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74-95-3
Fórmula molecular CH2Br2
Peso molecular (g/mol) 173.83
Número MDL MFCD00000168
Clave InChI FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
Nombre IUPAC dibromometano
SMILES C(Br)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material Dibromomethane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -52.0°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 2.4700g/mL
Punto de ebullición 96.0°C to 98.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2Br2
Índice de refracción 1.5400 to 1.5420
Cantidad 1 L
Beilstein 01,67
Fieser 11,337; 12,322; 16,393
Índice Merck 15,6133
Gravedad específica 2.47
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone and, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.83
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dibromomethane
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene bromide