Learn More
Dibromomalonamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416006 10 g 10 g
11324519 25 g 25 g
11334519 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22315.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73003-80-2 | C3H4Br2N2O2 | 259.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La dibromomalonamida es un agente antimicrobiano utilizado en la industria azucarera y un compuesto para los sistemas de fluidos lipofílicos destinados al cuidado de los tejidos. También se utiliza para producir diamida del ácido 5-tioxo-[1,3]ditiolo[4,5-d][1,3]ditiol-2,2-dicarboxílico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad y la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73003-80-2
Fórmula molecular C3H4Br2N2O2
Peso molecular (g/mol) 259.89
Número MDL MFCD00014803
Clave InChI SWHQVMGRXIYDSF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 175375
SMILES NC(=O)C(Br)(Br)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromomalonamide
Punto de fusión 202°C to 207°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1770873
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Sinónimo dibromomalonamide, 2,2-dibromomalonamide, dibromopropanediamide, propanediamide, 2,2-dibromo, dibromo malonamide-13c3, dibromo malonamide, dibromomalonic diamide, dibromomalonic acid diamide, propanediamide,2,2-dibromo, 2,2-bis bromanyl propanediamide
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC dibromopropanodiamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.89
Porcentaje de pureza ≥98%