Learn More
Ácido dibromoisocianúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibromoisocyanuric Acid |
| CAS | 15114-43-9 |
| Fórmula molecular | C3HBr2N3O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Dibromocyanuric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10) |
| SMILES | BrN(C(N1)=O)C(N(Br)C1=O)=O |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibromo-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.87 |