Learn More
Dibromoiodometano (90%), TRC
Código de producto. 17961705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961705 250 mg 250 miligramos
17982595 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17961705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-94-2
Fórmula molecular C H Br2 I
Peso molecular (g/mol) 299.73
Sinónimo Methane, dibromoiodo- (6CI,7CI,9CI), Dibromoiodomethane
Nombre IUPAC dibromo(yodo)metano
SMILES BrC(Br)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromoiodomethane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHBr2I/c2-1(3)4/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.749