Learn More
Dibromoformaldoxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibromoformaldoxime |
| CAS | 74213-24-4 |
| Fórmula molecular | CHBr2NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Hydroxy-carbonimidic Dibromide, Dibromoformaldehyde Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CHBr2NO/c2-1(3)4-5/h5H |
| SMILES | ON=C(Br)Br |
| Nombre IUPAC | N-(dibromometilideno)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.8425 |