Learn More
Dibromocianoacetamida, TRC
Código de producto. 30388464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388464 5 g
30383779 10 g
30382306 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4253105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10222-01-2
Fórmula molecular C3 H2 Br2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 241.87
Sinónimo 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropanamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide, 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide, AM 7287, Amerstat 300, BE 3S, Biomate 723, Busan 94, DB 20, DBNPA, DBNPA 7287, Dibromocyanoacetamide, Dibromonitrilopropionamide, Dow antimicrobial 7287, Dow bactericide 7287, Dowicil QK 20, Mucosin NT, NSC 98283, Odycide B 340, QK 20, Thor DB 20, X-CIDE 508, X-CIDE 509
Nombre IUPAC 2,2-dibromo-2-cianoacetamida
SMILES NC(=O)C(Br)(Br)C#N
Specifica
Nombre del producto químico o material Dibromocyanoacetamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.8534
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.