Learn More
Dibromocianoacetamida, TRC
Código de producto. 30383779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383779 10 g
30388464 5 g
30382306 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42531010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10222-01-2
Fórmula molecular C3 H2 Br2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 241.87
Sinónimo 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropanamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide, 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide, AM 7287, Amerstat 300, BE 3S, Biomate 723, Busan 94, DB 20, DBNPA, DBNPA 7287, Dibromocyanoacetamide, Dibromonitrilopropionamide, Dow antimicrobial 7287, Dow bactericide 7287, Dowicil QK 20, Mucosin NT, NSC 98283, Odycide B 340, QK 20, Thor DB 20, X-CIDE 508, X-CIDE 509
Nombre IUPAC 2,2-dibromo-2-cianoacetamida
SMILES NC(=O)C(Br)(Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromocyanoacetamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.8534