Learn More
Dibromocianoacetamida-13C3, TRC
Código de producto. 30387697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387697 1 mg
30377939 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4253121MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1286131-38-1
Fórmula molecular 13C3H2Br2N2O
Peso molecular (g/mol) 244.85
Sinónimo 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide-13C3, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropanamide-13C3, Amerstat 300-13C3, BE 3S-13C3, Biomate 723-13C3, DBNPA-13C3, Dibromonitrilo- propionamide-13C3, Dowicil QK 20-13C3, Mucosin NT-13C3, NSC 98283-13C3, X-CIDE 508-13C3
SMILES [13C](#N)[13C]([13C](=O)N)(Br)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material Dibromocyanoacetamide-13C3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8)/i1+1,2+1,3+1