Learn More
Dibromocloronitrometano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibromochloronitromethane |
| CAS | 1184-89-0 |
| Fórmula molecular | CBr2ClNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dibromo-chloro-nitromethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CBr2ClNO2/c2-1(3,4)5(6)7 |
| SMILES | [O-][N+](=O)C(Cl)(Br)Br |
| Nombre IUPAC | dibromo-cloro-nitrometano |
| Peso molecular (g/mol) | 253.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.7984 |