Learn More
Dibromoclorometano, TRC
Código de producto. 30373168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373168 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30373168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4252051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromochloromethane
CAS 124-48-1
Fórmula molecular C H Br2 Cl
Cantidad 1 g
Sinónimo Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane, DBCM, Dibromomonochloromethane, Monochlorodibromomethane
Fórmula InChI InChI=1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
SMILES ClC(Br)Br
Nombre IUPAC dibromo(cloro)metano
Peso molecular (g/mol) 208.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.8134