Learn More
Dibromobis(trifenilfosfina)níquel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399837 25 g 25 g
11309847 1 g 1 g
11319847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042192.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Como catalizador de polimerización
Como catalizador de polimerización
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14126-37-5
Fórmula molecular C36H30Br2NiP2
Peso molecular (g/mol) 743.09
Número MDL MFCD00015865
Clave InChI QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii bromide bis triphenylphosphine, nibr2 pph3 2, dibromobis triphenylphosphine nickel ii, bis triphenylphosphine nickel ii bromide, dibromobis triphenylphosphine nickel, dibromonickel; bis triphenylphosphine, bis triphenylphosphine dibromonickel ii
PubChem CID 11050914
Nombre IUPAC dibromoníquel; trifenilfosfano
SMILES Br[Ni]Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Punto de fusión 219°C to 223°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 743.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
RU– Solo para uso en investigación