Learn More
Dibromobimane, TRC
Código de producto. 30378599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378599 50 mg -
30384768 25 mg -
30374752 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68654-25-1
Fórmula molecular C10 H10 Br2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 350.01
Nombre IUPAC 1,7-bis(bromometil)-2,6-dimetilpirazolo[1,2-a]pirazol-3,5-diona
SMILES CC1=C(CBr)N2N(C(=O)C(=C2CBr)C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromobimane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c1-5-7(3-11)13-8(4-12)6(2)10(16)14(13)9(5)15/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.9109