Learn More
Dibromoacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30378598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378598 100 mg
30369438 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD422760100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3252-43-5
Fórmula molecular C2 H Br2 N
Peso molecular (g/mol) 198.84
Sinónimo Acetonitrile, dibromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromoacetonitrile, Dibromoacetonitrile
Nombre IUPAC 2,2-dibromoacetonitrilo
SMILES BrC(Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromoacetonitrile
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2HBr2N/c3-2(4)1-5/h2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.8476