Learn More
Ácido Dibromoacético, TRC
Código de producto. 17943095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943095 250 mg 250 miligramos
17914295 100 mg 100 miligramos
17913745 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD418730250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-64-1
Fórmula molecular C2 H2 Br2 O2
Peso molecular (g/mol) 217.84
Sinónimo Acetic acid, dibromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromoacetic acid, DBAA, Dibromoacetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2,2-dibromoacético
SMILES OC(=O)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromoacetic acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.8422