Learn More
Ácido dibromoacético-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibromoacetic Acid-1-13C |
| CAS | 138333-54-7 |
| Fórmula molecular | C 13C H2 Br2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,2-dibromoacetic-1-13C acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1 |
| SMILES | C([13C](O)=O)(Br)Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dibromoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 218.84 |