Learn More
Dibromoacetamida, TRC
Código de producto. 30040942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040942 1 g 1 g
30040660 25 mg 25 miligramos
30040657 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4235701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-70-9
Fórmula molecular C2 H3 Br2 N O
Peso molecular (g/mol) 216.86
Sinónimo 2,2-Dibromoacetamide, Dibromoacetamide
Nombre IUPAC 2,2-dibromoacetamida
SMILES NC(=O)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromoacetamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3Br2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.8581