Learn More
Dibromo(glyme)níquel, TRC
Código de producto. 30378178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378178 5 g
30381807 1 g
30386269 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4485085G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28923-39-9
Fórmula molecular C4H10Br2NiO2
Peso molecular (g/mol) 308.62
Sinónimo Nickel(II) Dimethoxyethane Bromide, Dibromo(1,2-dimethoxyethane)nickel(II), 1,2-Dimethoxyethane Nickel(II) Bromide, Dibromo[1,2-di(methoxy-kO)ethane]nickel, Dibromo(1,2-dimethoxyethane-O,O')nickel
SMILES [Ni+2].[Br-].[Br-].COCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromo(glyme)nickel
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.8401