Learn More
Dibromo(1,5-ciclooctadieno)paladio(II), 28,4 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472697 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15472697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046492.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 12145-47-0 | C8H12Br2Pd | 374.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
CAS 12145-47-0
Punto de fusión 201°C to 205°C
Color Naranja
Fórmula molecular C8H12Br2Pd
Número MDL MFCD00799635
Cantidad 1 g
Sinónimo dibromo 1,5-cyclooctadiene palladium ii, pdbr2 cod, dibromo 1,5-cyclooctadiene palladium, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; palladium ii bromide
Clave InChI MTEMVOIUTLIPJT-PHFPKPIQSA-L
SMILES Br[Pd+]Br.C1C\C=C/CC\C=C/1
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene; dibromopalladiumylium
Peso molecular (g/mol) 374.41
PubChem CID 11187970
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28.4%
Forma física Polvo