Learn More
Dibenzilfluoresceína, TRC
Código de producto. 30362460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362460 5 mg 5 miligramos
30354695 10 mg 10 miligramos
30368430 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4174055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97744-44-0
Fórmula molecular C34 H24 O5
Peso molecular (g/mol) 512.551
Sinónimo 2-[3-Oxo-6-(phenylmethoxy)-3H-xanthen-9-yl]benzoic Acid Phenylmethyl Ester, NSC 645658
Nombre IUPAC 6,7-dibenzil-3',6'-dihidroxispiro[2-benzofurán-3,9'-xanteno]-1-uno
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cc6ccccc6)c(Cc7ccccc7)ccc45)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzylfluorescein
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H24O5/c35-24-12-15-27-30(19-24)38-31-20-25(36)13-16-28(31)34(27)29-14-11-23(17-21-7-3-1-4-8-21)26(32(29)33(37)39-34)18-22-9-5-2-6-10-22/h1-16,19-20,35-36H,17-18H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.162