Learn More
Sal de zinc del ácido dibencilditiocarbámico, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Zinc Bis(dibenzyldithiocarbamate) |
| CAS | 14726-36-4 |
| Fórmula molecular | C30 H28 N2 S4 Zn |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Dibenzyldithiocarbamic Acid Zinc Salt, Zinc, bis[N,N-bis(phenylmethyl)carbamodithioato-κS,κS']-, (T-4)-, Zinc, bis(dibenzyldithiocarbamato)- (7CI,8CI), Zinc, bis[bis(phenylmethyl)carbamodithioato-S,S']-, (T-4)-, Zinc, bis[bis(phenylmethyl)carbamodithioato-κS,κS']-, (T-4)- (9CI), (T-4)-Bis[N,N-bis(phenylmethyl)carbamodithioato-κS,κS']zinc, (N,N-Dibenzyldithiocarbamato)zinc, Accelerator ZBEC, Arazate, Avorator ZBEC 70GE, Bis(dibenzyldithiocarbamato)zinc, DBZ, Nocceler Z, Nocceler ZTC, Perkacit ZBEC, Rhenogran ZBEC 70, Sanceler Z-BE, Vulkacit ZBEC, Vulkacit ZBEC/C, ZBEC, Zinc dibenzyldithiocarbamate, Zinc bis(dibenzyldithiocarbamate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C15H15NS2.Zn/c2*17-15(18)16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14;/h2*1-10H,11-12H2,(H,17,18);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | C(N(Cc1ccccc1)C2=[S][Zn+2]3([S-]C(=[S]3)N(Cc4ccccc4)Cc5ccccc5)[S-]2)c6ccccc6 |
| Peso molecular (g/mol) | 610.226 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 608.043 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?