Learn More
Ácido dibencilditiocarbámico, sal de cinc, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10288580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10288580 25 g Frasco de vidrio 25 g
11985711 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10288580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406440250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14726-36-4 | C30H28N2S4Zn | 610.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14726-36-4
Fórmula molecular C30H28N2S4Zn
Peso molecular (g/mol) 610.21
Clave InChI AUMBZPPBWALQRO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc ii dibenzyldithiocarbamate, zinc dibenzyldithiocarbamate, dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt, dibenzyldithiocarbamic acid, zinc salt, zinc n,n-dibenzylcarbamodithioate, zinc dibenzyl dithiocarbamate, zinc bis dibenzyldithiocarbamate, acmc-209cyb, ksc910q0r, bis dibenzyldithiocarbamic acid zinc
PubChem CID 84610
Nombre IUPAC Cinc; N,N-dibencilcarbamoditioato
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C(=S)[S-].C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C(=S)[S-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt
Punto de fusión 183.0°C to 188.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.