Learn More
Dibenzilamina, TRC
Product Code. 30359179
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Unit Size:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30359179 1 g 1 g
30352883 100 g 100 g
30356039 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30359179 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4175051G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-49-1
Fórmula molecular C14 H15 N
Peso molecular (g/mol) 197.28
Sinónimo Dibenzylamine (8CI), N-(Phenylmethyl)benzenemethanamine, (N-Benzylaminomethyl)benzene, Bibenzylamine, Bisbenzylamine, DBA, N,N-Dibenzylamine, N-Benzylbenzylamine, NSC 4811
Nombre IUPAC N-bencil-1-fenilmetanamina
SMILES C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
Specifications
Nombre del producto químico o material Dibenzylamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.1204