Learn More
Dibencilamina-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzylamine-d10 |
| CAS | 923282-09-1 |
| Fórmula molecular | C14 D10 H5 N |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5-methyl)-benzene-2,3,4,5,6-d5-methanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CNCc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-N-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 207.337 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.183 |