Learn More
Dibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10294370 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Unit Size:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10294370 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10234330 5 mL Glass bottle 5 ml
10269213 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10294370 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 112612500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 103-49-1 | C14H15N | 197.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-49-1
Fórmula molecular C14H15N
Peso molecular (g/mol) 197.28
Número MDL MFCD00004770
Clave InChI BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6
PubChem CID 7656
SMILES C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Dibenzylamine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -26°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 300°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH2)2NH
Índice de refracción 1.5740 to 1.576
Cantidad 250 mL
Beilstein 12, 1035
Índice Merck 15, 3016
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene and chloroform,reacts with organic and inorganic acids
Nombre IUPAC N-bencil-1-fenilmetanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dibenzylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.