Learn More
Tereftalato de dibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzyl Terephthalate |
| CAS | 19851-61-7 |
| Fórmula molecular | C22H18O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzenedicarboxylic Acid, Bis(phenylmethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-7-3-1-4-8-17)19-11-13-20(14-12-19)22(24)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2 |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C(OCC3=CC=CC=C3)=O)C=C2 |
| Nombre IUPAC | tereftalato de dibencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 346.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.12 |