Learn More
Sulfuro de dibencilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486046 25 g 25 g
11496046 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22337.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-74-9
Fórmula molecular C14H14S
Peso molecular (g/mol) 214.33
Número MDL MFCD00004784
Clave InChI LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis
PubChem CID 10867
Nombre IUPAC bencilsulfanilmetilbenceno
SMILES C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl sulfide
Punto de fusión 47°C to 50°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1911157
Índice Merck 14,1145
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.33
Porcentaje de pureza 99%