Learn More
Succinato de dibencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430808 100 g 100 g
11420808 25 g 25 g
11440808 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25257.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 103-43-5 | C18H18O4 | 298.34 g/mol
Dibenzyl succinate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El succinato de dibencilo se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-43-5
Fórmula molecular C18H18O4
Peso molecular (g/mol) 298.34
Número MDL MFCD00022034
Clave InChI ODBOBZHTGBGYCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl succinate, butanedioic acid, bis phenylmethyl ester, spasmine, benzyl succinate, dibenzylsuccinate, succinic acid dibenzyl ester, unii-ck14ug55av, ck14ug55av, diphenylmethyl butane-1,4-dioate, succinic acid, dibenzyl ester
PubChem CID 7653
ChEBI CHEBI:3058
Nombre IUPAC dibencil butanodioato
SMILES O=C(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl succinate
Punto de fusión 42°C to 47°C
Densidad 1.256
Punto de ebullición 245°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.596
Cantidad 100 g
Beilstein 1916056
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.34
Porcentaje de pureza 98%