Learn More
Ftalato de dibencilo-d4, TRC
Código de producto. 30375769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375769 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30375769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41815250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-benzyl ester D4
CAS 1015854-62-2
Fórmula molecular C22 2H4 H14 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-benzyl ester D4, Phthalic Acid Dibenzyl Ester (3,4,5,6)-D4
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2/i7D,8D,13D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCc3ccccc3)c1[2H]
Nombre IUPAC 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de dibencilo
Peso molecular (g/mol) 350.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1456