Learn More
Ftalato de dibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361787 5 g 5 g
11371787 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04985.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 523-31-9 | C22H18O4 | 346.382 g/mol
Dibenzyl phthalate is an plasticizer used in toys that was found to exhibit potential estrogen agonist/ antagonist properties. It is used in PVC, paints, acrylic coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalato de dibencilo se utiliza como plastificante en juguetes y se descubrió que tiene propiedades potenciales de agonista/antagonista del estrógeno. Se utiliza en PVC, pinturas, revestimientos y acrílicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes reductores. Ácidos fuertes. Bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 523-31-9
Fórmula molecular C22H18O4
Peso molecular (g/mol) 346.382
Número MDL MFCD00014437
Clave InChI UCVPKAZCQPRWAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl phthalate, benzyl phthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, phthalic acid, dibenzyl ester, dibenzylphthalate, 1, bis phenylmethyl ester, acmc-1b21b, phthalic acid dibenzyl ester, phthalic acid, bis-benzylester, dibenzyl phthalate, analytical standard
PubChem CID 220773
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de dibencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl phthalate
Punto de fusión 40°C to 42°C
Punto de ebullición 276°C to 278°C (15 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2338250
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.39
Porcentaje de pureza 97%