Learn More
Fosfito de dibencilo, TRC
Código de producto. 30386417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386417 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30386417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41819025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl Phosphite
CAS 17176-77-1
Fórmula molecular C14H15O3P
Cantidad 25 g
Sinónimo Bis(phenylmethyl) Ester Phosphonic Acid, Benzyl Phosphonate ((C7H7O)2HPO), , Dibenzyl Ester Phosphonic Acid, Dibenzyl Hydrogen Phosphite, Dibenzyl Phosphonate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/q+1
SMILES O=P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Peso molecular (g/mol) 262.24