Learn More
Fosfito de dibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzyl Phosphite |
| CAS | 17176-77-1 |
| Fórmula molecular | C14H15O3P |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Bis(phenylmethyl) Ester Phosphonic Acid, Benzyl Phosphonate ((C7H7O)2HPO), , Dibenzyl Ester Phosphonic Acid, Dibenzyl Hydrogen Phosphite, Dibenzyl Phosphonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/q+1 |
| SMILES | O=P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 262.24 |