Learn More
Dibencil fosfito, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10135583 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10135583 5 g Glass bottle 5 g
10162710 25 g Frasco de vidrio 25 g
10063943 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10135583 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112660050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17176-77-1
Fórmula molecular C14H14O3P
Peso molecular (g/mol) 261.24
Número MDL MFCD00004774
Clave InChI RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
SMILES O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl phosphite
Nombre de nota tech., 80%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 120.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (C6H5CH2O)2P(O)H
Índice de refracción 1.5500 to 1.5560
Cantidad 5 g
Fieser 01,198
Índice Merck 15,3019
Gravedad específica 1.18
Nombre IUPAC bis(benciloxi)(oxo)-λ⁵-fosfanilio
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.23
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzyl phosphite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.