Learn More
Fosfito de dibencilo, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332307 5 g 5 g
11342307 25 g 25 g
11352307 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09858.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261.24 g/mol
Dibenzyl phosphite is used for the phosphorylation of phenols involves reaction in the presence of N-ethyldiisopropylamine and DMAP to give the dibenzyl phenyl phosphate. It is used in the preparation of phenylalkylphosphonamidates which are then used as probes for a hydrophobic binding register in prostate-specific membrane antigen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfito de dibencilo se utiliza para la fosforilación de fenoles.Se emplea en la reacción en presencia de N-etildiisopropilamina y DMAP para producir el fenilfosfato de dibencilo. Se utiliza en la preparación de fenilalquilfosfonamidatos que luego se utilizan como sondas para un registro de unión hidrófoba en el antígeno de membrana específico de la próstata.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol. Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Sensible a la humedad. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17176-77-1
Fórmula molecular C14H14O3P
Peso molecular (g/mol) 261.24
Número MDL MFCD00004774
Clave InChI RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
Nombre IUPAC oxo-bis(fenilmetoxi)fosfanio
SMILES O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl phosphite
Densidad 1.187
Punto de ebullición 110°C to 120°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.554
Cantidad 5 g
Beilstein 1982794
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3014
Información de solubilidad Soluble in DMSO,Methanol. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.25
Porcentaje de pureza ≥90%