Learn More
Fosfato de dibencilo, 98%
Código de producto. 10386170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10386170 25 g Frasco de vidrio 25 g
10398643 1 g Frasco de vidrio 1 g
10561652 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10386170 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 112650250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 1623-08-1 | C₁₄H₁₃O₄P | 278,23 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1623-08-1
Fórmula molecular C14H15O4P
Peso molecular (g/mol) 278.23
Número MDL MFCD00004775
Clave InChI HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
PubChem CID 74189
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de dibencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl phosphate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 76.0°C to 80.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH2O)2P(O)OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 439
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación