Learn More
Fosfato de dibencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11362726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11362726 1 g 1 g
11372726 5 g 5 g
11382726 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11362726 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08813.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1623-08-1 | C14H15O4P | 278.244 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1623-08-1
Fórmula molecular C14H15O4P
Peso molecular (g/mol) 278.244
Número MDL MFCD00004775
Clave InChI HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
PubChem CID 74189
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de dibencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material Dibenzyl phosphate
Punto de fusión 78°C to 81°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2055755
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.24
Porcentaje de pureza 98%