Learn More
Dibentílo N, N-Diisopropilfosforamimita, TRC
Código de producto. 30367891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367891 5 g 5 g
30353398 1 g 1 g
30365584 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4175005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108549-23-1
Fórmula molecular C20 H28 N O2 P
Peso molecular (g/mol) 345.42
Nombre IUPAC N-bis(fenilmetoxi)fosfanil-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl N,N-Diisopropylphosphoramidite, Technical grade
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28NO2P/c1-17(2)21(18(3)4)24(22-15-19-11-7-5-8-12-19)23-16-20-13-9-6-10-14-20/h5-14,17-18H,15-16H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1858