Learn More
Dibencil N,N-diisopropilfosforamidita, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153044 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10153044 5 g 5 g
10071114 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10153044 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399640050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108549-23-1 | C20H28NO2P | 345.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108549-23-1
Fórmula molecular C20H28NO2P
Peso molecular (g/mol) 345.42
Clave InChI ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl diisopropylphosphoramidite, dibenzyl n,n-diisopropylphosphoramidite, bis benzyloxy diisopropylamino phosphine, dibenzyldiisopropylphosphoramidite, dibenzyloxy diisopropylamino phosphine, bis benzyloxy phosphanyl diisopropylamine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis phenylmethyl ester, n-dibenzyloxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, bis-bzl-2ipr-p, bis methylethyl bis phenylmethoxy phosphino amine
PubChem CID 196621
Nombre IUPAC N-bis(fenilmetoxi)fosfanil-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl N, N-diisopropylphosphoramidite
Densidad 1.0280g/mL
Temperatura de inflamación 69°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.028
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.42
Porcentaje de pureza 90+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.