Learn More
Malonato de dibencilo, TRC
Código de producto. 30364744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364744 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30364744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41788525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl Malonate
CAS 15014-25-2
Fórmula molecular C33 H30 N2 O4
Cantidad 25 g
Sinónimo Propanedioic acid 1,3-bis(phenylmethyl) ester, Malonic acid, dibenzyl ester, Propanedioic acid bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl malonate, NSC 101027
Fórmula InChI InChI=1S/C33H30N2O4/c1-37-30-16-15-21(20-31(30)38-2)23-18-28-32(29(36)19-23)33(35-27-14-7-6-13-26(27)34-28)22-9-8-12-25(17-22)39-24-10-4-3-5-11-24/h3-17,20,23,33-35H,18-19H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(cc1OC)C2CC3=C(C(Nc4ccccc4N3)c5cccc(Oc6ccccc6)c5)C(=O)C2
Nombre IUPAC 9-(3,4-dimetoxifenil)-6-(3-fenoxifenil)-5,6,8,9,10,11-hexahidrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 518.602
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.221