Learn More
Malonato de dibencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479812 10 g 10 g
11489812 50 g 50 g
11499812 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479812 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10844.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15014-25-2 | C17H16O4 | 284.311 g/mol
Dibenzyl malonate is used in the preparation of tetraethyl 3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylene bisphosphonate. It was also used in the preparation of benzyl umbelliferone-3-carboxylate via Knoevenagel condensation with 2,4-dihydroxybezaldehyde. It is a useful alternative to Diethyl­ malonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El malonato de dibencilo se utiliza en la preparación de tetraetil 3,3-bis(benziloxicarbonil)propilenbifosfonato. También se utilizó en la preparación de bencil umbeliferon-3-carboxilato vía condensación de Knoevenagel con 2,4-dihidroxibezaldehído. Es una alternativa útil al Dietil­malonato.
Solubilidad
Poco soluble en agua; miscible en todas las proporciones con éter y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15014-25-2
Fórmula molecular C17H16O4
Peso molecular (g/mol) 284.311
Número MDL MFCD00004779
Clave InChI RYFCSKVXWRJEOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl malonate, propanedioic acid, bis phenylmethyl ester, 1,3-dibenzyl propanedioate, malonic acid dibenzyl ester, malonic acid dibenzyl, acmc-209d3u, diphenylmethyl propane-1,3-dioate, propanedioic acid,1,3-bis phenylmethyl ester, propanedioic acid, 1,3-bis phenylmethyl ester, s-3-amino-2-oxetanone p-toluenesulfonic acid salt boc protection form
PubChem CID 84754
Nombre IUPAC propanodioato de dibencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl malonate
Densidad 1.137
Punto de ebullición 188°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 10 g
Beilstein 1998264
Información de solubilidad Sparingly soluble in water; miscible in all proportions with ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Porcentaje de pureza 95%