Learn More
Maleato de dibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzyl Maleate |
| CAS | 622-06-0 |
| Fórmula molecular | C18H16O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Maleic Acid Dibenzyl Ester, (Z)-2-Butenedioic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, (2Z)-2-Butenedioic Acid Bis(phenylmethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16O4/c19-17(21-13-15-7-3-1-4-8-15)11-12-18(20)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-12H,13-14H2/b12-11- |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)\C=C/C(=O)OCc2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 296.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.1049 |