Learn More
Fosfato de hidrógeno de dibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzyl Hydrogen Phosphate |
| CAS | 538-60-3 |
| Fórmula molecular | C14 H15 O3 P |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,18H,11-12H2 |
| SMILES | O=P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | fenilmetoxifosfonoiloximetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 262.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0759 |