Learn More
Éter dibencílico, Mikromol™
Código de producto. 30051572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051572 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051572 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1460.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éter dibencílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl ether
CAS 103-50-4
Nombres de analitos o componentes Benzyl ether
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H14 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tribenoside Imp. D (EP), 1,1'-[Oxybis(methylene)]bis-benzene, Benzyl ether, 1,1'-[Oxybis(methylene)]bis[benzene], BA, BA (plasticizer), Benzyl oxide, Dibenzyl ether, NSC 5931, Plastikator BA, Tribenoside Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC fenilmetoximetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 198.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198,1045 g/mol