Learn More
Disulfuro de dibencilo, TRC
Código de producto. 30368377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368377 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30368377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41708010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Disulfide
CAS 150-60-7
Fórmula molecular C14 H14 S2
Cantidad 10 g
Sinónimo Disulfide, bis(phenylmethyl), Benzyl disulfide (8CI), Bis(phenylmethyl) disulfide, 1,4-Diphenyl-2,3-dithiabutane, BDS, Benzyl bisulfide, Dailube S 700, Di(phenylmethyl)disulfide, Dibenzyl disulfide, Dibenzyl disulphide, NSC 677465, NSC 6841, S 700, T 322, α-(Benzyldithio)toluene
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC (bencildisulfanil)metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 246.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0537