Learn More
Disulfuro de dibencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312667 25 g 25 g
11322667 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11850.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 150-60-7 | C14H14S2 | 246.386 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-60-7
Fórmula molecular C14H14S2
Peso molecular (g/mol) 246.386
Número MDL MFCD00004783
Clave InChI GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl disulfide, benzyl disulfide, disulfide, bis phenylmethyl, benzyl bisulfide, 1,2-dibenzyldisulfane, dibenzyl disulphide, dibenzyldisulfid, bis phenylmethyl disulfide, di phenylmethyl disulfide, disulfide, dibenzyl
PubChem CID 9012
ChEBI CHEBI:72752
Nombre IUPAC (bencildisulfanil)metilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSSCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl disulfide
Punto de fusión 67°C to 72°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición 210°C to 216°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Olor Stench
Cantidad 25 g
Beilstein 1110443
Índice Merck 14,3013
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.4
Porcentaje de pureza ≥98%